2-Chlor-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-4-phenylthiazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
688150-1G
SIAL688150-1GEA
58.4
EUR
SIAL688150-1G
2-Chlor-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-phenylthiazol
Formel:
C₉H₆ClNS |
MDL:
MFCD00956371 CAS-Nummer: 1826-23-9 |