1-Boc-2-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
688207-5G
SIAL688207-5GEA
80.9
EUR
SIAL688207-5G
1-Boc-2-piperidon, Sigma-Aldrich®
1-Boc-2-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,25 g/mol |
MDL:
MFCD02179046 CAS-Nummer: 85908-96-9 |