Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
688584-5G
SIAL688584-5GEA
0
EUR
SIAL688584-5G
Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172,57 g/mol |
MDL:
MFCD01632102 CAS-Nummer: 33332-25-1 |