Pyrrol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689416-250MG
SIAL689416-250MGEA
53.3
EUR
SIAL689416-250MG
Pyrrol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyrrol-3-carbonsäure
Formel:
C₅H₅NO₂ |
MDL:
MFCD00800594 CAS-Nummer: 931-03-3 |