6-Brom-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromo-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
690066-1G
SIAL690066-1GEA
185
EUR
SIAL690066-1G
6-Brom-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
6-Brom-2,2'-bipyridyl
Formel:
C₁₀H₇BrN₂ Molecular Weight: 235.0800 g/mol |
MDL:
MFCD01318953 CAS-Nummer: 10495-73-5 |