(±)-α-Chlorphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chloro-2-phenylacetic acid

690899-1G
SIAL690899-1GEA 67.6 EUR
SIAL690899-1G
(±)-α-Chlorphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Chlorphenylessigsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5900 g/mol
MDL: MFCD00037753
CAS-Nummer: 4755-72-0
EINECS: 225-284-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR