3-Amino-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-2-methoxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691429-5G
SIAL691429-5GEA
457
EUR
SIAL691429-5G
3-Amino-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-o-anissäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09701221 CAS-Nummer: 861306-04-9 |