7-Chloroxindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Chloroindolin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691712-1G
SIAL691712-1GEA
57.3
EUR
SIAL691712-1G
7-Chloroxindol, Sigma-Aldrich®
7-Chloroxindol
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,5923 g/mol |
MDL:
MFCD06656001 CAS-Nummer: 25369-33-9 |