4-Chlorisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691720-1G
SIAL691720-1GEA
36.4
EUR
SIAL691720-1G
4-Chlorisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄ClNO₃ Molecular Weight: 197,58 g/mol |
MDL:
MFCD00090431 CAS-Nummer: 40928-13-0 |