2-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Vinyltoluol

69180-5ML
SIAL69180-5MLEA 174 EUR
SIAL69180-5ML
2-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
2-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68,6 °C
Dichte: 0,9284 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00014936
CAS-Nummer: 611-15-4
EINECS: 210-256-7
UN: 2618
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR