3,6-Dibrom-2-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,6-Dibrom-2-methylpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691828-1G
SIAL691828-1GEA
56.6
EUR
SIAL691828-1G
3,6-Dibrom-2-picolin, Sigma-Aldrich®
3,6-Dibrom-2-picolin
Formel:
C₆H₅Br₂N Molecular Weight: 250,92 g/mol |
MDL:
MFCD06254589 CAS-Nummer: 39919-65-8 |