3-Brom-5-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-pyridinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691836-1G
SIAL691836-1GEA
61.5
EUR
SIAL691836-1G
3-Brom-5-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol |
MDL:
MFCD00661305 CAS-Nummer: 74115-13-2 |