3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
692115-5G
SIAL692115-5GEA
160
EUR
SIAL692115-5G
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186,16 g/mol |
MDL:
MFCD04116054 CAS-Nummer: 84315-24-2 |