3-(3,5-Dichlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(3,5-Dichlorophenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
692123-5G
SIAL692123-5GEA
129
EUR
SIAL692123-5G
3-(3,5-Dichlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3,5-Dichlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 219,07 g/mol |
MDL:
MFCD04037332 CAS-Nummer: 95333-95-2 |