5-Brom-2-(methylthio)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-methylthiopyridine, 2-Methylthio-5-bromopyridine
692891-1G
SIAL692891-1GEA
228
EUR
SIAL692891-1G
5-Brom-2-(methylthio)pyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Formel:
C₆H₆BrNS Molecular Weight: 204,0875 g/mol |
MDL:
MFCD03411571 CAS-Nummer: 51933-78-9 |