Terbium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

693715-1EA
SIAL693715-1EAEA 504 EUR
SIAL693715-1EA
Terbium, Sigma-Aldrich®
Terbium
Formel: Tb
Molecular Weight: 158,93 g/mol
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR