2-(Benzyloxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Benzyloxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
693995-1G
SIAL693995-1GEA
70.4
EUR
SIAL693995-1G
2-(Benzyloxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol |
MDL:
MFCD00051940 CAS-Nummer: 14389-86-7 |