6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, Methylthiouracil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

69400-100G
SIAL69400-100GEA 121 EUR
SIAL69400-100G
6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,519 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR