1-(3-Aminopropyl)piperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
694134-5G
SIAL694134-5GEA
173
EUR
SIAL694134-5G
1-(3-Aminopropyl)piperidin, Sigma-Aldrich®
1-(3-Aminopropyl)piperidin
Formel:
C₈H₁₈N₂ Molecular Weight: 142.2419 g/mol |
MDL:
MFCD00023784 CAS-Nummer: 3529-08-6 EINECS: 222-557-0 |