3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
694320-1G
SIAL694320-1GEA
47.5
EUR
SIAL694320-1G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈OS Molecular Weight: 176,24 g/mol |
MDL:
MFCD00052307 CAS-Nummer: 22053-74-3 |