Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
694363-1G
SIAL694363-1GEA
236
EUR
SIAL694363-1G
Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat
Formel:
C₆H₇F₃O₂ Molecular Weight: 168,12 g/mol |
MDL:
MFCD06801321 CAS-Nummer: 208242-25-5 UN: 3272 ADR: 3,III |