2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Nitrotoluol-2-sulfonylchlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzolsulfochlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

694487-5G
SIAL694487-5GEA 90.8 EUR
SIAL694487-5G
2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Molecular Weight: 235,65 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (28 mmHg)
Schmelzpunkt: 46 °C
MDL: MFCD00051695
CAS-Nummer: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR