(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
69465-2.5ML
SIAL69465-2.5MLEA
239
EUR
SIAL69465-2.5ML
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
Formel:
C₆H₁₃F₃O₂Si Molecular Weight: 202,25 g/mol |
MDL:
MFCD00053175 CAS-Nummer: 358-67-8 EINECS: 206-619-4 |