4-Fluor-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
694886-1G
SIAL694886-1GEA
113
EUR
SIAL694886-1G
4-Fluor-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₇FO Molecular Weight: 174,1700 g/mol |
MDL:
MFCD02261765 CAS-Nummer: 172033-73-7 |