Salpetersäure fuming 90 ACS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

695041-500ML
SIAL695041-500MLEA 190 EUR
SIAL695041-500ML
Salpetersäure fuming 90 ACS, Sigma-Aldrich®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8 I
REACH: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR