Flußsäure 48% ACS
Lieferant: Merck
Gefahr
695068-25ML
SIAL695068-25MLEA 52.1 EUR
SIAL695068-25ML
Flußsäure 48% ACS
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 48%