1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695149-1G
SIAL695149-1GEA
149
EUR
SIAL695149-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen
Formel:
C₂₆H₄₄FeP₂ |
MDL:
MFCD01630818 CAS-Nummer: 84680-95-5 |