Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlorodi(p-tolyl)phosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695815-1G
SIAL695815-1GEA
94
EUR
SIAL695815-1G
Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClP Molecular Weight: 248,69 g/mol |
MDL:
MFCD01630844 CAS-Nummer: 1019-71-2 UN: 1760 ADR: 8,II |