2-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-5-methylbenzonitril, 2-Amino-5-methylbenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696331-1G
SIAL696331-1GEA
37.6
EUR
SIAL696331-1G
2-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-4-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00267506 CAS-Nummer: 5925-93-9 |