5-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696366-1G
SIAL696366-1GEA
34.8
EUR
SIAL696366-1G
5-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol |
MDL:
MFCD09833184 CAS-Nummer: 578-22-3 |