(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl L-nipecotate, Ethyl (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylate, (S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696439-1G
SIAL696439-1GEA
40.6
EUR
SIAL696439-1G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,21 g/mol |
MDL:
MFCD00792499 CAS-Nummer: 37675-18-6 |