1-Boc-4-cyanpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696447-1G
SIAL696447-1GEA
46.2
EUR
SIAL696447-1G
1-Boc-4-cyanpiperidin, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-cyanpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 210,27 g/mol |
MDL:
MFCD01861223 CAS-Nummer: 91419-52-2 |