Ethyl-4-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl oxazole-4-carboxylate
696625-1G
SIAL696625-1GEA
70.6
EUR
SIAL696625-1G
Ethyl-4-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,1300 g/mol |
MDL:
MFCD04114940 CAS-Nummer: 23012-14-8 |