8-Fluor-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697052-1G
SIAL697052-1GEA
69.6
EUR
SIAL697052-1G
8-Fluor-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
8-Fluor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO Molecular Weight: 163,15 g/mol |
MDL:
MFCD00272395 CAS-Nummer: 63010-71-9 |