2,6-Diamino-3,5-difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697087-1G
SIAL697087-1GEA
34.5
EUR
SIAL697087-1G
2,6-Diamino-3,5-difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formel:
C₅H₅F₂N₃ Molecular Weight: 145,11 g/mol |
MDL:
MFCD03412208 CAS-Nummer: 247069-27-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |