2-Chlor-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-3-pyridinylboronsäure, 2-Chlorpyridin-3-boronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697095-1G
SIAL697095-1GEA
48.2
EUR
SIAL697095-1G
2-Chlor-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Molecular Weight: 157,36 g/mol |
MDL:
MFCD03094997 CAS-Nummer: 381248-04-0 |