3-Brom-2-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697192-1G
SIAL697192-1GEA
86.3
EUR
SIAL697192-1G
3-Brom-2-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO Molecular Weight: 198,02 g/mol |
MDL:
MFCD11042854 CAS-Nummer: 13073-28-4 |