5,5-Dimethylacetylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-Diméthylhexanedione-2,4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697958-1G
SIAL697958-1GEA
43.1
EUR
SIAL697958-1G
5,5-Dimethylacetylaceton, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethylacetylaceton
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 142,2 g/mol |
MDL:
MFCD00142767 CAS-Nummer: 7307-04-2 EINECS: 230-760-0 UN: 1224 ADR: 3,III |