Butyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Butyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, L(-)-Milchsäurebutylester, (S)-(-)-Butyllactat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäurebutylester

69819-1L
SIAL69819-1LEA 162 EUR
SIAL69819-1L
Butyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Butyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₇H₁₄O₃
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00004519
CAS-Nummer: 34451-19-9
EINECS: 252-036-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR