1,2-Bis(diethylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
698296-500MG
SIAL698296-500MGEA
77.8
EUR
SIAL698296-500MG
1,2-Bis(diethylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diethylphosphino)ethan
Formel:
C₁₀H₂₄P₂ |
MDL:
MFCD00015175 CAS-Nummer: 6411-21-8 UN: 2845 ADR: 4.2,I |