Naphthacen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tetracen, Benz[b]anthracen, 2,3-Benzanthracen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

698415-1G
SIAL698415-1GEA 203 EUR
SIAL698415-1G
Naphthacen, Sigma-Aldrich®
Naphthacen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003702
CAS-Nummer: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 12,06456

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR