Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
698474-250MG
SIAL698474-250MGEA
80.7
EUR
SIAL698474-250MG
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClO₂P Molecular Weight: 280,69 g/mol |
MDL:
MFCD04972301 CAS-Nummer: 13685-30-8 UN: 3261 ADR: 8,II |