1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpyrazol-5-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Methylpyrazole-5-boronic acid Pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
698628-5G
SIAL698628-5GEA
52.9
EUR
SIAL698628-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₇BN₂O₂ Molecular Weight: 208.07 g/mol |
MDL:
MFCD05861380 CAS-Nummer: 847818-74-0 |