β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat

69890-50G
SIAL69890-50GEA 189 EUR
SIAL69890-50G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213.25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR