2-Formyl-3-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
699071-1G
SIAL699071-1GEA
138
EUR
SIAL699071-1G
2-Formyl-3-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-3-picolin
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121,14 g/mol |
MDL:
MFCD02181144 CAS-Nummer: 55589-47-4 |