Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
699152-500MG
SIAL699152-500MGEA
255
EUR
SIAL699152-500MG
Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Bathocuproin
Formel:
C₂₆H₂₀N₂ Molecular Weight: 360,46 g/mol |
MDL:
MFCD00004972 CAS-Nummer: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |