3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
699446-1G
SIAL699446-1GEA
22.1
EUR
SIAL699446-1G
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₃ Molecular Weight: 303,20 g/mol |
MDL:
MFCD06797489 CAS-Nummer: 364794-80-9 |