3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
699942-1G
SIAL699942-1GEA
77
EUR
SIAL699942-1G
3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈FNO₃ Molecular Weight: 221,19 g/mol |
MDL:
MFCD03407356 CAS-Nummer: 1736-21-6 |