2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
700614-1G
SIAL700614-1GEA
89.3
EUR
SIAL700614-1G
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol |
MDL:
MFCD00173928 CAS-Nummer: 15855-06-8 |