5-(Trifluormethyl)picolinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
700630-500MG
SIAL700630-500MGEA
136
EUR
SIAL700630-500MG
5-(Trifluormethyl)picolinsäure, Sigma-Aldrich®
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191,11 g/mol |
MDL:
MFCD04113632 CAS-Nummer: 80194-69-0 |